Drukuj
Kompresy gazowe, Askina®
Dostawca: B. Braun
9031308 9031316 9031324
BRAU9031308EA 34.3 PLN
BRAU9031308 BRAU9031316 BRAU9031324
Kompresy gazowe, Askina®
Artykuły pierwszej pomocy Opatrunki i plastry
Gauze compresses with cut edges for all types of classic wound care, as an ointment or medication carrier.
  • 100% cotton
  • Bleached without chlorine
  • Can be cut to size
Certyfikaty: DIN 14079 - VM 17, Ph. Eur.