Drukuj
Pojemnik, szeroka szyja, z rączką
Dostawca: BURKLE
0317-4400 0317-2300
BURK0317-4400EA 90.2 PLN
BURK0317-4400 BURK0317-2300
Pojemnik, szeroka szyja, z rączką
Butelki i butle Butle plastikowe
Containers made of HDPE with 2,3 L and 4,4 L capacity and particularly wide opening.
  • Bezpieczna obsługa dzięki zintegrowanemu uchwytowi
  • Szczelna pokrywa z szeroką szyjką
  • Oszczędzanie przestrzeni
Produkty takie jak przyprawy, herbata, granulaty mogą być pakowane, przechowywane lub prezentowane jako próbki w tych pojemnikach.
Available with tamper-evident screw cap made of blue PP or with with screw cap made of LDPE.