Drukuj
4-(Chloromethyl)styrene 90% GC_ASSAY_METHOD inhibited, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Chloromethyl)-4-vinylbenzene, 4-Vinylbenzyl Chloride
Stabilizacja: 500 ppm tert-butylcatechol
MQ200
436887-100ML 436887-25ML
SIAL436887-100MLEA 390 PLN
SIAL436887-100ML SIAL436887-25ML
4-(Chloromethyl)styrene 90% GC_ASSAY_METHOD inhibited, Sigma-Aldrich®
4-(Chloromethyl)styrene
Component of ion exchange resins, photo-resist polymers, cross-linkable fibers, coupling agents and electroconducting polymers.
Starter for various copolymer preparations. Dual functional monomer. Readily derivatised by chloride displacement.
Formuła: C₉H₉Cl
MW: 152.62 g/mol
Temp. Wrzenia: 229 °C (lit.)
Gęstość: 1.083 g/lL (25 °C) (lit.)
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00051362
Numer CAS: 1592-20-7
Numer WE (dawny EINECS): 216-471-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Infrared Spectrum Conforms to Structure
Purity (GC) ≥89.0%