Drukuj
N,N-Dimethylaminomethylferrocene 96% (by GC), dark brown liquid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
119342-10G 119342-50G
SIAL119342-10GEA 369 PLN
SIAL119342-10G SIAL119342-50G
N,N-Dimethylaminomethylferrocene 96% (by GC), dark brown liquid, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylaminomethylferrocene
Formuła: C₁₃H₁₇FeN
Temp. Wrzenia: 124,..128 °C (2.5 mmHg)) (lit.)
Gęstość: 1,228 g/ml (25 °C) (lit.)
Temp. Zapłonu: 95 °C
Numer MDL: MFCD00001433
Numer CAS: 1271-86-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-044-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure
Purity (GC) ≥95.5%