Drukuj
(R)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid 98% (by HPLC)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (R)-(-)-O-Acetylmandelic acid
H56492.03 H56492.06
H56492.03EA 281 PLN
H56492.03 H56492.06
(R)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid 98% (by HPLC)
(R)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid
The (R)- and (S)-isomers are chiral derivatising agents for NMR determination of enantiomeric purity of α-deuterated carboxylic acids, alcohols, and amines.
Uwaga: Store in a cool dry place. Incompatible with oxidizing agents. Keep container tightly closed.
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
Temp. topnienia: 97…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004249
Numer CAS: 51019-43-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (HPLC) 97.5%