Drukuj
VWR® PerfectBlue Maxi S Plus, system żelowy
Dostawca: VWR
VWR®
700-0876EA 5440 PLN
700-0876
VWR® PerfectBlue Maxi S Plus, system żelowy
Systemy do elektroforezy Systemy do elektroforezy poziomej
Najmniejszy z serii Maxi, Maxi S Plus, nadaje się do wysokiej jakości separacji próbek do 160 próbek na cykl. Dzięki temu elastycznemu systemowi wielkość żelu można podzielić na dwie, trzy lub cztery sekcje, stosując różne pozycje grzebienia, a ponadto wielkość żelu można zmniejszyć za pomocą grzebienia ściennego lub systemu tamy odlewniczej.
System jest dostarczany z trzema grzebieniami, ale dostępne są także inne – standardowe grzebienie lub grzebienie do mikromiareczkowania, które idealnie nadają się do stosowania z pipetami wielokanałowymi. Zastosowanie zastawek końcowych systemu zapewnia szczelne i łatwe nalewanie żelu. Stół poziomujący utrzymuje powstały żel na płasko, maksymalizując jakość przebiegu.
* Na podstawie żelu agarozowego o grubości około 5 mm.
Dodatkowe informacje: W zestawie 3 grzebienie (grubość 1,5 mm, 10, 17, 34 zęby), pokrywa, tacka na żel, 3-punktowa platforma poziomująca, zbiornik, kable i bramki końcowe.