Drukuj
VWR® PerfectBlue, Elektroblottery półsuche
Dostawca: VWR Collection
700-1219EA 5980 PLN
700-1219 700-1220
VWR® PerfectBlue, Elektroblottery półsuche
Aparaty do blottingu
Elektroblottery półsuche PerfectBlue przeznaczone są do czystego, szybkiego i efektywnego przenoszenia białek i kwasów nukleinowych z żeli poliakryloamidowych lub agarozowych na membrany. Te półsuche blottery, odpowiednie do stosowania w metodach Western, Southern i Northern blotting, skracają wiele długich procedur do około godziny.
Komora do blotting
Bardzo trwała konstrukcja z Plexiglass®
Całkowicie zdejmowana pokrywa, którą można przymocować na płasko, aby zmniejszyć całkowity rozmiar jednostki do przechowywania
Duże, łatwe w obsłudze śruby umożliwiające bezproblemową i bezpiecznąWięcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Typ PerfectBlue S (10×10 cm) PerfectBlue M (20×20 cm)
Environmentally Preferable
Rozmiar żelu ~50 ml ~200 ml
Aktywna powierzchnia transferu (cm3) 100 cm³ 400 cm³
Czas transferu 30 - 120 min 30 - 120 min
Wymiary szer x głęb x wys 185×185×60 mm 295×295×60 mm