Drukuj
Etykiety, wrażliwe na nacisk, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
6319-0010 6319-0015 6319-0020 6319-0030 6319-0040
817-0081EA 0 PLN
817-0081 817-0082 817-0083 817-0084 817-0085
Etykiety, wrażliwe na nacisk, Thermo Fisher Scientific
Etykiety
Te samoprzylepne etykiety poliolefinowe Nalgene™ są używane w kopiarkach, drukarkach laserowych lub drukarkach atramentowych. Akceptuje różne tusze, w tym kopiarki, markery, długopisy, żele i markery techniczne (przed użyciem należy przetestować określone tusze pod kątem przydatności), nie akceptuje ołówka.
  • Oceniono do −29 °C
  • Odporny na światło ultrafioletowe, pleśń, chemikalia i brud, nie odbarwia się, nie pęka ani nie rozrywa
  • Znakomity do etykietowania szkiełek mikroskopowych — samoprzylepne podłoże dobrze przykleja się do każdej plastikowej, szklanej lub metalowej powierzchni
  • Jest chemicznie kompatybilny z większością odczynników laboratoryjnych, chociaż rozpuszczalniki mogą rozpuszczać klej
  • Autoklawowalne
Formatted for easy setup in word processing programs; instructions included in each pack.