Drukuj
VWR® PerfectBlue Twin S, system podwójnego żelu
Dostawca: VWR Collection
700-0931EA 8280 PLN
700-0931 700-0937
VWR® PerfectBlue Twin S, system podwójnego żelu
Systemy do elektroforezy Systemy do elektroforezy pionowej
System PerfectBlue Twin S przeznaczony jest do szybkiego oddzielania typowych miniżeli o wymiarach 10×10 cm. Ze względu na niewielkie rozmiary i zdolność separacji od 6 do 30 próbek idealnie nadaje się do szybkich, analitycznych separacji. Wysoce wydajny układ chłodzenia zapewnia bezkompromisowe rezultaty.
*W oparciu o przeciętny żel i ząb o głębokości 14 mm.
Informacje do zamówienia: Kompletny system, z podstawą odlewaną lub bez, zawiera wewnętrzny rdzeń chłodzący, pokrywę SuperSafe z dołączonymi przewodami, 4 x zestawy par płytek szklanych, 2 x grzebienie (grubość 0,8 mm, 10 zębów), 2 x zestawy dystansowe (0,8 mm) ), 2× wymienne uszczelki, 1× płytka blokująca (dla pojedynczych przebiegów żelowych) i 1× SpacerPlate.