Drukuj
1,3,5-Trioksan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
T81108-100G T81108-25G T81108-2KG T81108-500G
SIALT81108-100GEA 155 PLN
SIALT81108-100G SIALT81108-25G SIALT81108-2KG SIALT81108-500G
1,3,5-Trioksan, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trioksan
Formuła: C₃H₆O₃
Temp. Wrzenia: 114,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 60…62 °C
Gęstość: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006563
Numer CAS: 110-88-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-812-5
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,09863