Drukuj
1,3,5-Trioksan do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21189.0100 8.21189.1000 8.21189.9025
8.21189.0100EA 158 PLN
8.21189.0100 8.21189.1000 8.21189.9025
1,3,5-Trioksan do syntezy, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trioksan
Formuła: C₃H₆O₃
Temp. Wrzenia: 114,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 60…62 °C
Gęstość: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006563
Numer CAS: 110-88-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-812-5
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,09863
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 221 g/l (25 °C)
Melting Point 60 - 62 °C
Molar Mass 90.08 g/mol
Boiling Point 114 - 115 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 7.5 hPa (20 °C)
Flash Point 45 °C
Explosion Limit 3.6 - 28.7 %(V)
Density 1.17 g/cm3 (65 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 410 °C