Drukuj
1,3,5-Trioksan 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trioksymetylen
140290020 140295000 140290051 140291000
ACRO140290020EA 560 PLN
ACRO140290020 ACRO140295000 ACRO140290051 ACRO140291000
1,3,5-Trioksan 99+%
1,3,5-Trioksan
Formuła: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 114…116 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 61…62 °C
Gęstość: 1.17 g/cm³
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006563
Numer CAS: 110-88-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-812-5
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,09863
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Crystals or crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 63 °C
GC ≥99.0 %