Drukuj
1-Adamantanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
130346-25G 130346-5G
SIAL130346-25GEA 469 PLN
SIAL130346-25G SIAL130346-5G
1-Adamantanol, Sigma-Aldrich®
1-Adamantanol
Formuła: C₁₀H₁₆O
Temp. Wrzenia: 287 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 85…87 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00074729
Numer CAS: 768-95-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-202-8