Drukuj
Triphenylene 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 9,10-Benzophenanthrene, Isochrysene
140360010 140360050
ACRO140360010EA 348 PLN
ACRO140360010 ACRO140360050
Triphenylene 98%
Triphenylene
Formuła: C₁₈H₁₂
MW: 228.29 g/mol
Temp. Wrzenia: 438
Temp. topnienia: 196…200 °C
Numer MDL: MFCD00001108
Numer CAS: 217-59-4
Numer WE (dawny EINECS): 205-922-9
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,09870
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 200 °C
HPLC ≥97.5 %