Drukuj
tiosemikarbazyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
89050-100G 89050-25G
SIAL89050-100GEA 277 PLN
SIAL89050-100G SIAL89050-25G
tiosemikarbazyd, Sigma-Aldrich®
tiosemikarbazyd
Formuła: CH₅N₃S
Temp. topnienia: 178…180 °C
Numer MDL: MFCD00007620
Numer CAS: 79-19-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-184-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,09499