tiosemikarbazyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14630.22
A14630.0E
A14630.36
A14630.22EA
305
PLN
A14630.22
A14630.0E
A14630.36
tiosemikarbazyd ≥98%
tiosemikarbazyd
Purity: 99%
CAS No.: 79-19-6
Molecular Formula: CH5N3S
Formula Weight: 91.14
Odour: Odourless
Melting Point: ca 180° dec.
Beilstein Reference: 506320
Merck Reference: 14,9361
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007620
Formuła:
CH₅N₃S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007620 Numer CAS: 79-19-6 Numer WE (dawny EINECS): 201-184-7 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,9361 |