tiosemikarbazyd 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
138901000
138905000
ACRO138901000EA
209
PLN
ACRO138901000
ACRO138905000
tiosemikarbazyd 98+%
tiosemikarbazyd
Formuła:
CH₅N₃S Temp. topnienia: 175…180 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007620 Numer CAS: 79-19-6 Numer WE (dawny EINECS): 201-184-7 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 12,09499 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to yellow to beige Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 175 to 180 °C |
Titration with HClO4 | ≥98.0 % |