Drukuj
2,5-Dimetylotiofen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
D188603-100G D188603-25G
SIALD188603-100GEA 1200 PLN
SIALD188603-100G SIALD188603-25G
2,5-Dimetylotiofen, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimetylotiofen
Formuła: C₆H₈S
Temp. Wrzenia: 134 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 0,984 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005452
Numer CAS: 638-02-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-313-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,II