2-Benzoilotiofen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Phenyl(thiophen-2-yl)methanone, Phenyl 2-thienyl ketone
A12036.06
A12036.09
A12036.18
A12036.06EA
212
PLN
A12036.06
A12036.09
A12036.18
2-Benzoilotiofen ≥98%
2-Benzoilotiofen
Purity: 98%
CAS No.: 135-00-2
Molecular Formula: C11H8OS
Formula Weight: 188.25
Melting Point: 55-57°
Boiling Point: 124-126°/0.5mm
MDL No.: MFCD00022495
Formuła:
C₁₁H₈OS Temp. Wrzenia: 124…126 °C (0,5 mmHg) Temp. topnienia: 55…57 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00022495 Numer CAS: 135-00-2 Numer WE (dawny EINECS): 205-169-6 |