Drukuj
2-Metylotiofen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
M84208-100G M84208-25G
SIALM84208-100GEA 522 PLN
SIALM84208-100G SIALM84208-25G
2-Metylotiofen, Sigma-Aldrich®
2-Metylotiofen
Formuła: C₅H₆S
Temp. Wrzenia: 113 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005451
Numer CAS: 554-14-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-063-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,II