3-Acetylotiofen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Methyl 3-thienyl ketone, 1-(3-Thienyl)-1-ethanone
A11078.09
A11078.18
A11078.30
A11078.09EA
815
PLN
A11078.09
A11078.18
A11078.30
3-Acetylotiofen ≥98%
3-Acetylotiofen
Purity: 98%
CAS No.: 1468-83-3
Molecular Formula: C6H6OS
Formula Weight: 126.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 58-61°
Boiling Point: 208-210°
Beilstein Reference: 107241
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005468
Formuła:
C₆H₆OS Temp. Wrzenia: 208…210 °C Temp. topnienia: 58…61 °C |
Numer MDL:
MFCD00005468 Numer CAS: 1468-83-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-996-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |