Drukuj
3-Acetylotiofen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-thienyl ketone, 1-(3-Thienyl)-1-ethanone
188020100 188020010
ACRO188020100EA 541 PLN
ACRO188020100 ACRO188020010
3-Acetylotiofen 98%
3-Acetylotiofen
Formuła: C₆H₆OS
Temp. Wrzenia: 208…210 °C (748 mmHg)
Temp. topnienia: 57…61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005468
Numer CAS: 1468-83-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-996-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to light brown Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥97.5 %