2-Acetylotiofen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Thiophen-2-yl-ethanone, 1-(2-Thienyl)-1-ethanone, Methyl 2-thienyl ketone
A13062.0E
A13062.22
A13062.36
A13062.0EEA
5880
PLN
A13062.0E
A13062.22
A13062.36
2-Acetylotiofen ≥99%
2-Acetylotiofen
Purity: 99%
CAS No.: 88-15-3
Molecular Formula: C6H6OS
Formula Weight: 126.18
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5660
Odour: Slightly sweetish
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 213-214°
Beilstein Reference: 107910
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005442
Formuła:
C₆H₆OS Temp. Wrzenia: 213…214 °C Temp. topnienia: 10…12 °C Gęstość: 1,168 Temp. Zapłonu: 91 °C (195 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005442 Numer CAS: 88-15-3 Numer WE (dawny EINECS): 201-804-6 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,II |