2-Chloro-5-metylotiofen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B21657.06
B21657.14
B21657.06EA
540
PLN
B21657.06
B21657.14
2-Chloro-5-metylotiofen ≥97%
2-Chloro-5-metylotiofen
Purity: 97%
CAS No.: 17249-82-0
Molecular Formula: C5H5ClS
Formula Weight: 132.61
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.5356
Odour: Characteristic
Boiling Point: 155-156°
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD01632145
Formuła:
C₅H₅ClS Temp. Wrzenia: 155…156 °C Gęstość: 1,21 Temp. Zapłonu: 47 °C (117 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01632145 Numer CAS: 17249-82-0 Jednostka: 1992 ADR: 3,III |