Drukuj
3-Bromo-4-methylthiophene 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
379960010 379960050
ACRO379960010EA 212 PLN
ACRO379960010 ACRO379960050
3-Bromo-4-methylthiophene 95%
3-Bromo-4-methylthiophene
Formuła: C₅H₅BrS
Temp. Wrzenia: 179…183 °C (770 mmHg)
Temp. Zapłonu: 78 °C
Numer MDL: MFCD00130084
Numer CAS: 30318-99-1
Jednostka: 2810
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %