2-Bromo-3-metylotiofen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L11393.06
L11393.14
L11393.06EA
259
PLN
L11393.06
L11393.14
2-Bromo-3-metylotiofen ≥97%
2-Bromo-3-metylotiofen
Purity: 97%
CAS No.: 14282-76-9
Molecular Formula: C5H5BrS
Formula Weight: 177.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5710
Boiling Point: 173-176°
Beilstein Reference: 105719
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00059741
Formuła:
C₅H₅BrS Temp. Wrzenia: 173…176 °C Gęstość: 1,580 Temp. Zapłonu: 68 °C (154 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00059741 Numer CAS: 14282-76-9 Numer WE (dawny EINECS): 238-175-2 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |