Chlorek 2-tiofenosulfonylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Thiophene-2-sulphonyl chloride
A15553.06
A15553.14
A15553.06EA
517
PLN
A15553.06
A15553.14
Chlorek 2-tiofenosulfonylu ≥97%
Chlorek 2-tiofenosulfonylu
Purity: 97%
CAS No.: 16629-19-9
Molecular Formula: C4H3ClO2S2
Formula Weight: 182.65
Flash Point:
Formuła:
C₄H₃ClO₂S₂ Temp. Wrzenia: 80…81 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 29…31 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005426 Numer CAS: 16629-19-9 Numer WE (dawny EINECS): 240-677-1 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |