Drukuj
Chlorek 2-tiofenosulfonylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
420890050 420890250
ACRO420890050EA 361 PLN
ACRO420890050 ACRO420890250
Chlorek 2-tiofenosulfonylu 98%
Chlorek 2-tiofenosulfonylu
Formuła: C₄H₃ClO₂S₂
Temp. Wrzenia: 80 °C (1 mmHg)
Temp. topnienia: 27…29 °C
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005426
Numer CAS: 16629-19-9
Numer WE (dawny EINECS): 240-677-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to blue-green to brown-purple Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 % (Ex Cl)
GC ≥97.0 %