3-Metoksytiofen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21940.06
B21940.14
B21940.06EA
666
PLN
B21940.06
B21940.14
3-Metoksytiofen ≥99%
3-Metoksytiofen
Purity: 99%
CAS No.: 17573-92-1
Molecular Formula: C5H6OS
Formula Weight: 114.17
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.5320
Odour: Recognizable
Boiling Point: 60-61°/12mm
Beilstein Reference: 106404
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00043894
Formuła:
C₅H₆OS Temp. Wrzenia: 60…61 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: –7 °C Gęstość: 1,147 Temp. Zapłonu: 49 °C (120 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043894 Numer CAS: 17573-92-1 Jednostka: 3271 ADR: 3,III |