Drukuj
2,5-Dichlorotiofen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D75807-100G D75807-25G
SIALD75807-100GEA 364 PLN
SIALD75807-100G SIALD75807-25G
2,5-Dichlorotiofen, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichlorotiofen
Formuła: C₄H₂Cl₂S
Temp. Wrzenia: 162 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 1,4473 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005423
Numer CAS: 3172-52-9
Numer WE (dawny EINECS): 221-638-8
Jednostka: 2929
ADR: 6.1,II