3-Bromo-2,5-dichlorothiophene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10603.03
A10603.06
A10603.14
A10603.03EA
171
PLN
A10603.03
A10603.06
A10603.14
3-Bromo-2,5-dichlorothiophene ≥97%
3-Bromo-2,5-dichlorothiophene
Purity: 97%
CAS No.: 60404-18-4
Molecular Formula: C4HBrCl2S
Formula Weight: 231.93
Refractive Index: 1.6080
Boiling Point: 95-97°/14mm
MDL No.: MFCD00041440
Formuła:
C₄HBrCl₂S Temp. Wrzenia: 95…97 °C (14 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041440 Numer CAS: 60404-18-4 |