Drukuj
3-Bromotiofen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Thienyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
106224-100G 106224-25G 106224-5G
SIAL106224-100GEA 1280 PLN
SIAL106224-100G SIAL106224-25G SIAL106224-5G
3-Bromotiofen, Sigma-Aldrich®
3-Bromotiofen
Formuła: C₄H₃BrS
MW: 163.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 158
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 1.735 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005464
Numer CAS: 872-31-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-821-3
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 II