Drukuj
2,5-Dibromotiofen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
108472-100G 108472-25G
SIAL108472-100GEA 603 PLN
SIAL108472-100G SIAL108472-25G
2,5-Dibromotiofen, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromotiofen
Formuła: C₄H₂Br₂S
Temp. Wrzenia: 211 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –6 °C
Gęstość: 2,1531 g/cm³ (13.8 °C)
Numer MDL: MFCD00005420
Numer CAS: 3141-27-3
Numer WE (dawny EINECS): 221-547-3
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,II