Drukuj
Heksametylenotetraamina 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: 1,3,5,7-Tetraazatricyklo[3.3.1.1(3,7)]dekan, Urotropina, Heksamina, 1,3,5,7-Tetraazaadamantan
24560.291EA 553 PLN
24560.291 24560.260
Heksametylenotetraamina 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Heksametylenotetraamina
Formuła: C₆H₁₂N₄
MW: 140.19 g/mol
Temp. topnienia: 280
Gęstość: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 250
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006895
Numer CAS: 100-97-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-905-8
Jednostka: 1328
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,05994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=04b623f7f333c7cf159016619cf91fc792af9a3f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Water Max. 1 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm