Drukuj
Oktametylotrisiloksan ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
235709-100ML 235709-5ML
SIAL235709-100MLEA 970 PLN
SIAL235709-100ML SIAL235709-5ML
Oktametylotrisiloksan ≥98%, Sigma-Aldrich®
Oktametylotrisiloksan
Formuła: [(CH₃)₃SiO]₂Si(CH₃)₂
Temp. Wrzenia: 153 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –82 °C
Gęstość: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008264
Numer CAS: 107-51-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-497-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,06844
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fba031046b7091a87c7b3f3b170c026c07722977&vid=850e79089a70db712f48c959a31f0c51041e5bfe&prid=web&clid=SAPDAM