Drukuj
heksametylodisiloksan, 0.65 cSt (25°C), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Silicone fluid, HMDSO
M-Clarity™ quality level = MQ200
205389-100ML 205389-500ML 205389-5ML
SIAL205389-100MLEA 180 PLN
SIAL205389-100ML SIAL205389-500ML SIAL205389-5ML
heksametylodisiloksan, 0.65 cSt (25°C), Sigma-Aldrich®
heksametylodisiloksan
Formuła: C₆H₁₈OSi₂
MW: 162.38 g/mol
Temp. Wrzenia: 101
Temp. topnienia: –59 °C
Gęstość: 0.764 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 0.6 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008265
Numer CAS: 107-46-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-492-7
Jednostka: 1993
ADR: 3 II
REACH: 01-2119496108-31
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03d0d18c44dfa536ffcc853891b6f469333a38c5&vid=4959fefab2528efb6003e1f23c57966b65984db6&prid=web&clid=SAPDAM