Drukuj
heksametylodisiloksan, 0.65 cSt (25°C) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Silicone fluid, HMDSO
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14051.0100 8.14051.0500 8.14051.9020
8.14051.0100EA 145 PLN
8.14051.0100 8.14051.0500 8.14051.9020
heksametylodisiloksan, 0.65 cSt (25°C) for synthesis, Sigma-Aldrich®
heksametylodisiloksan
Formuła: C₆H₁₈OSi₂
MW: 162.38 g/mol
Temp. Wrzenia: 101
Temp. topnienia: –59 °C
Gęstość: 0.764 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 0.6 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008265
Numer CAS: 107-46-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-492-7
Jednostka: 1993
ADR: 3 II
REACH: 01-2119496108-31
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03d0d18c44dfa536ffcc853891b6f469333a38c5&vid=4959fefab2528efb6003e1f23c57966b65984db6&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point -68 °C
Molar Mass 162.38 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 4 °C
Refractive Index 1.3771 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.5 - 21.8 %(V)
Density 0.76 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 340 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid