heksametylodisiloksan, 0.65 cSt (25°C) 99.7% for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.7%
CAS No.: 107-46-0
Molecular Formula: C6H18OSi2
Formula Weight: 162.38
Flash Point: -2°(28°F)
Refractive Index: 1.3770
Odour: Characteristic
Melting Point: -67°
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 1736258
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008265
Formuła:
C₆H₁₈OSi₂ Temp. Wrzenia: 100…101 °C Temp. topnienia: –67 °C Gęstość: 0,764 Temp. Zapłonu: –2 °C (28 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008265 Numer CAS: 107-46-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-492-7 Jednostka: 1993 ADR: 3,II REACH: 01-2119496108-31 |