Drukuj
heksametylodisiloksan 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Silicone fluid, HMDSO
194791000 194795000 194790025
ACRO194791000EA 185 PLN
ACRO194791000 ACRO194795000 ACRO194790025
heksametylodisiloksan 98+%
heksametylodisiloksan
Formuła: C₆H₁₈OSi₂
MW: 162.38 g/mol
Temp. Wrzenia: 101 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –59 °C
Gęstość: 0.76 g/cm³
Temp. Zapłonu: –6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008265
Numer CAS: 107-46-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-492-7
Jednostka: 1993
ADR: 3 II
REACH: 01-2119496108-31
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03d0d18c44dfa536ffcc853891b6f469333a38c5&vid=4959fefab2528efb6003e1f23c57966b65984db6&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3765 to 1.3785 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %