1,1,3,3,5,5-Heksametylotrisiloksan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 1189-93-1
Molecular Formula: C6H20O2Si3
Formula Weight: 208.48
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.3810
Melting Point: -67°
Boiling Point: 128°
Beilstein Reference: 1746341
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039788
Formuła:
C₆H₂₀O₂Si₃ Temp. Wrzenia: 128 °C Temp. topnienia: –67 °C Gęstość: 0,822 Temp. Zapłonu: 20 °C (68 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039788 Numer CAS: 1189-93-1 Numer WE (dawny EINECS): 214-716-8 ADR: 3,II |