1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
86944-20KG-F
86944-500G-F
86944-5KG-F
SIAL86944-20KG-FEA
14460
PLN
SIAL86944-20KG-F
SIAL86944-500G-F
SIAL86944-5KG-F
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan, Sigma-Aldrich®
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan
Formuła:
(CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃ Temp. Wrzenia: 126 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –82 °C Gęstość: 0,7742 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 6 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008259 Numer CAS: 999-97-3 Numer WE (dawny EINECS): 213-668-5 Jednostka: 2924 ADR: 3,II REACH: 01-2119438176-38 Klasyfikacja Merck : 13,04708 |