Drukuj
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexamethyldisilazane
M-Clarity™ quality level = MQ200
379212-25ML 379212-100ML
SIAL379212-25MLEA 320 PLN
SIAL379212-25ML SIAL379212-100ML
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan, Sigma-Aldrich®
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan
Formuła: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 126
Temp. topnienia: –82 °C
Gęstość: 0.7742 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 6
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008259
Numer CAS: 999-97-3
Numer WE (dawny EINECS): 213-668-5
Jednostka: 2924
ADR: 3 II
REACH: 01-2119438176-38
Klasyfikacja Merck : 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM