Drukuj
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexamethyldisilazane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04324.0050 8.04324.0250 8.04324.1000
8.04324.0050EA 115 PLN
8.04324.0050 8.04324.0250 8.04324.1000
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan
Formuła: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 126
Temp. topnienia: –82 °C
Gęstość: 0.7742 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 6
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008259
Numer CAS: 999-97-3
Numer WE (dawny EINECS): 213-668-5
Jednostka: 3286
ADR: 3 (6.1, 8) II
REACH: 01-2119438176-38
Klasyfikacja Merck : 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) decomposes
Melting Point -82 °C
Molar Mass 161.39 g/mol
Boiling Point 126 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Explosion Limit 0.8 - 25.9 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 325 °C
Viscosity Kinematic 0.9 mm2/s (25 °C)