1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan 99+%, Electronic Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 999-97-3
Molecular Formula: C6H19NSi2
Formula Weight: 161.40
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4080
Odour: Odourless
Melting Point: -78°
Boiling Point: 126°
Beilstein Reference: 635752
Merck Reference: 14,4689
UN No.: 3286
MDL No.: MFCD00008259
Formuła:
(CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃ Temp. Wrzenia: 126 °C Temp. topnienia: –78 °C Gęstość: 0,774 Temp. Zapłonu: 8 °C (46 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008259 Numer CAS: 999-97-3 Numer WE (dawny EINECS): 213-668-5 Jednostka: 3286 ADR: 3,II REACH: 01-2119438176-38 Klasyfikacja Merck : 14,4689 |