Drukuj
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
120580100 120581000 120585000 120580025
ACRO120580100EA 132 PLN
ACRO120580100 ACRO120581000 ACRO120585000 ACRO120580025
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan 98%
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan
Formuła: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Temp. Wrzenia: 125 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –78 °C
Gęstość: 0,76 g/cm³
Temp. Zapłonu: 20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008259
Numer CAS: 999-97-3
Numer WE (dawny EINECS): 213-668-5
Jednostka: 3286
ADR: 3,II
REACH: 01-2119438176-38
Klasyfikacja Merck : 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA