Drukuj
Sól litowa 1,1,1,3,3,3-heksametyldisilazanu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
338140100 338140500 338142500
ACRO338140100EA 197 PLN
ACRO338140100 ACRO338140500 ACRO338142500
Sól litowa 1,1,1,3,3,3-heksametyldisilazanu 95%
Sól litowa 1,1,1,3,3,3-heksametyldisilazanu
Formuła: C₆H₁₈LiNSi₂
MW: 167.33 g/mol
Temp. Wrzenia: 114…116 °C
Gęstość: 0.891 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008261
Numer CAS: 4039-32-1
Numer WE (dawny EINECS): 223-725-6
Jednostka: 2925
ADR: 4.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %