fenikarbazyd ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Phenylsemicarbazide, 2-Phenylhydrazinecarboxamide
B22331.14
B22331.22
B22331.14EA
583
PLN
B22331.14
B22331.22
fenikarbazyd ≥99%
fenikarbazyd
Purity: 99%
CAS No.: 103-03-7
Molecular Formula: C6H5NHNHCONH2
Formula Weight: 151.17
Odour: Odourless
Melting Point: 171-173°
MDL No.: MFCD00007942
Formuła:
C₇H₉N₃O MW: 151.17 g/mol Temp. Wrzenia: 357 Temp. topnienia: 171…173 °C Gęstość: Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007942 Numer CAS: 103-03-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-072-3 Klasyfikacja Merck : 12,07378 |