3-Acetylo-1H-pirol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12073.03
A12073.06
A12073.03EA
677
PLN
A12073.03
A12073.06
3-Acetylo-1H-pirol ≥97%
3-Acetylo-1H-pirol
Purity: 97%
CAS No.: 1072-82-8
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Odour: Odourless
Melting Point: 110-114°
Beilstein Reference: 107151
MDL No.: MFCD00067759
Formuła:
C₆H₇NO Temp. topnienia: 110…114 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00067759 Numer CAS: 1072-82-8 |