Drukuj
VWR® PerfectBlue Maxi M, system żelowy
Dostawca: VWR
VWR®
700-0880EA 6270 PLN
700-0880
VWR® PerfectBlue Maxi M, system żelowy
Systemy do elektroforezy Systemy do elektroforezy poziomej
Szerszy niż Maxi S Plus, model Maxi M może pomieścić do 168 próbek, ale nadal zajmuje ekonomiczne miejsce.
*Na podstawie żelu agarozowego o grubości około 5 mm.
Informacje do zamówienia: W zestawie 3 grzebienie (grubość 1,5 mm, 16, 24, 36 zębów), pokrywa, tacka na żel, 3-punktowa platforma poziomująca, bramki końcowe, zbiornik i kable.