Drukuj
2-Acetylo-1H-pirol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
252490050 252490250
ACRO252490050EA 232 PLN
ACRO252490050 ACRO252490250
2-Acetylo-1H-pirol 99%
2-Acetylo-1H-pirol
Formuła: C₆H₇NO
Temp. Wrzenia: 220 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 88…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005220
Numer CAS: 1072-83-9
Numer WE (dawny EINECS): 214-016-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 91 °C
GC ≥98.5 %